Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammoniumhydroxid, 25% i methanol
Artikelnummer. 10666841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10666841 100 g Glasflaske 100g
10651505 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10666841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 DKK
    2283.62 DKK / 100g
    Spare 161.38 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 505-86-2 | C19H43NO | 301,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-86-2
Molekylær formel C19H43NO
Molekylvægt (g/mol) 301.56
MDL nummer MFCD00041921
InChI nøgle WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
PubChem CID 68166
IUPAC navn hexadecyltrimethylazaniumhydroxid
SMIL [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Navn note 25% i methanol
Koncentration 23 til 27 w/w% (i methanol)
Tæthed 0.83g/mL
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Mængde 100 g
Fysisk form Løsning
Formel vægt 301.55
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.