Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10762402 5 g Glasflaske 5g
10465081 25 g Plastflaske 25g
10636994 100 g Plastflaske 100g
15199273 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10762402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411410050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 112-02-7 | C19H42ClN | 320.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-02-7
Molekylær formel C19H42ClN
Molekylvægt (g/mol) 320.00
MDL nummer MFCD00011773
InChI nøgle WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
PubChem CID 8154
ChEBI CHEBI:53581
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexadecyltrimethylammonium chloride
Smeltepunkt 234°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 319.75
Procent renhed 97%
Fysisk form Amorft pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.