Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cetrimonium Bromide |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 363.2501 |