Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859800
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15859800 100 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15859800 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8141190100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 57-09-0
Smeltepunkt 237°C to 243°C
Molekylær formel C16H33N(CH3)3Br
MDL nummer MFCD00011772
Mængde 100 g
Synonym Hexadecyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylammonium bromide
Molekylvægt (g/mol) 364.45