Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3; |
| Formel vægt | 366.2689 |