Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
10kg
2.5kg
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecyltrimethylammonium bromide |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 230.0°C |
| Oplysninger om nedbrydning | >230°C |
| Mængde | 2.5 kg |
| Flammepunkt | 244°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Plast tromle |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.