Få mere at vide
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, 99+%
Artikelnummer. 10541671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
10kg
2.5kg
25g
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10541671 500 g Plastflaske 500g
10368600 10 g Glasflaske 10g
10246520 25 g Plastflaske 25g
10645852 100 g Plastflaske 100g
11621789 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
13448488 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10541671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 DKK
    1013.65 DKK / 500g
    Spare 191.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-09-0
Molekylær formel C19H42BrN
Molekylvægt (g/mol) 364.46
MDL nummer MFCD00011772
InChI nøgle LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMIL [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexadecyltrimethylammonium Bromide
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 230,0 °C
Oplysninger om nedbrydning >230 °C
Mængde 500 g
Flammepunkt 244 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Beilstein 04, IV, 819
Fieser 15,77
Merck Index 15, 2024
Synonym Cetrimonium Bromide, Cetyltrimethylammonium Bromide, CTABr
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 13 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i methanol (>200 g/L ved 20 °C), ethanol, uopløselig i benzen, diethylether, kloroform, sparsomt opløselig i acetone
IUPAC navn hexadecyl(trimethyl)azanium;bromid
Formel vægt 364.45
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.