Få mere at vide
Hexadecyl Methanethiosulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-47-9 |
| Molekylær formel | C17 H36 O2 S2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H36O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21(2,18)19/h3-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1-methylsulfonylsulfanylhexadecane |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.6 |
| Formel vægt | 336.2157 |