Få mere at vide
Hexadecyl Methacrylat, TRC
Artikelnummer. 30403714
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30403714 5 g
1 options
Artikelnummer. 30403714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2938005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexadecyl Methacrylate
CAS 2495-27-4
Molekylær formel C20H38O2
Mængde 5 g
Synonym 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate
InChI formel InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
IUPAC navn hexadecyl 2-methylprop-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 310.51
Formel vægt 310.2872