Få mere at vide
Hexadecyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanol acetate |
| CAS | 629-70-9 |
| Molekylær formel | C18 H36 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Hexadecanol, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxyhexadecane, Cetyl acetate, ENT 1025, Hexadecanol acetate, Hexadecyl acetate, NSC 8492, Palmityl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h3-17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C |
| IUPAC navn | hexadecyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.48 |
| Formel vægt | 284.2715 |