Få mere at vide
Hexadecanoic Acid-1,2-13C2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanoic-1,2-13C2 Acid |
| CAS | 86683-25-2 |
| Molekylær formel | 13C2 C14 H32 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hexadecanoic-1,2-13C2 acid (9 CI), Palmitic acid-1,2-13C2, [1,2-13C2]Hexadecanoic acid, [1,2-13C2]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-1,2-13C2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCC[13 CH2][13 C](=O)O |
| IUPAC navn | (1,2-13C2)hexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.4094 |
| Formel vægt | 258.2469 g/mol |
| Vis mere |