Få mere at vide
Hexadecanoic-2,2,16,16,16-d5 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanoic-2,2,16,16,16-D5 Acid |
| CAS | 1219802-61-5 |
| Molekylær formel | C16 D5 H27 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Hexadecanoic-2,2,16,16,16-d5 acid, Palmitic acid-2,2,16,16,16-d5, [2,2,16,16,16-2H5]Hexadecanoic acid, [2,2,16,16,16-2H5]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-2,2,16,16,16-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,15D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,16,16,16-pentadeuteriohexadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.4549 |
| Formel vægt | 261.2716 g/mol |
| Vis mere |