Få mere at vide
Hexadecanedioic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanedioic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20) |
| Formel vægt | 286.2144 |