Få mere at vide
Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H43NO6.ClH/c1-24(2,3)19-20(18-22(27)28)30-23(29)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-21(25)26;/h20H,4-19H2,1-3H3,(H-,25,26,27,28);1H/t20-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 465.2857 |