Få mere at vide
Hexadecane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexadecane |
| Mængde | 100 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 226.2661 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hexadecane
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexadecane