Få mere at vide
Hexadecane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10204580 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10204580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0270/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
CAS 544-76-3
Smeltepunkt 18°C
Farve Colorless
Kogepunkt 287°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C16H34
MDL nummer 8998
Mængde 100 mL
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
InChI nøgle DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC navn hexadecane
Molekylvægt (g/mol) 226.448
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
Formel vægt 226.44g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.