Få mere at vide
Hexadecanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanamide |
| CAS | 629-54-9 |
| Molekylær formel | C16H33NO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Palmitamide (6CI,8CI), Amide 16, Amide HPL, Amide P, Cetyl amide, Diamid BP, Diamid KP, NSC 3327, PNT 34, Palmitic acid amide, Palmitic amide, Palmitoyl amide, T 21, T 21 (amide), n-Hexadecanamide, Hexadecanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H2,17,18) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N |
| IUPAC navn | hexadecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.45 |
| Formel vægt | 255.2562 |