Få mere at vide
Hexadecanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexadecanal |
| CAS | 629-80-1 |
| Molekylær formel | C16 H32 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Palmitaldehyde, 1-Hexadecanal, Hexadecanaldehyde, Hexadecylaldehyde, n-Hexadecan-1-al, n-Hexadecanal |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| IUPAC navn | hexadecanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.42 |
| Formel vægt | 240.2453 |