Få mere at vide
Hexacosansyre, TRC
Artikelnummer. 30405238
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30405238 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30405238 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH290910250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Molekylær formel C26 H52 O2
Mængde 250 mg
Synonym Hexacosanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Cerotic acid (6CI, 7CI), Ceratinic acid, Ceric acid, Cerinic acid, Cerylic acid, n-Hexacosanoic acid, NSC 4205
InChI formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Hexacosansyre
Molekylvægt (g/mol) 396.69
Formel vægt 396.3967