Få mere at vide
Hexacosanoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16411047 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16411047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Hexacosanoic acid is a long-chain fatty acid related to various diseases such as adrenoleukodystrophy (ALD), adrenomyeloneuropathy (AMN) and atherosclerosis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H52O2
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation THF : 5.56 mg/mL (14.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 396.69
Formel vægt 396.69
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation