Få mere at vide
Hexacosanoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexacosanoic Acid-d4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)/i14D2,15D2 |
| Formel vægt | 400.4218 |