Få mere at vide
Hexacosanoic acid, 98%
Artikelnummer. p-141614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
Artikelnummer. 10740751
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396.7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-46-7
Molekylær formel C26H52O2
Molekylvægt (g/mol) 396.7
MDL nummer MFCD00002811
InChI nøgle XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC navn hexacosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 87.0°C to 89.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 250.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)24COOH
Brydningsindeks 1.4301
Mængde 100 mg
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and acetone
Formel vægt 396.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Fluffy Crystalline Powder