Få mere at vide
Hexacosansyre, 98%
Artikelnummer. 10740751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10740751 100 mg Glasflaske 100mg
10551681 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258211000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 506-46-7 | C26H52O2 | 396,7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-46-7
Molekylær formel C26H52O2
Molekylvægt (g/mol) 396.7
MDL nummer MFCD00002811
InChI nøgle XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
IUPAC navn hexacosansyre
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 87,0 °C til 89,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 250,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)24COOH
Brydningsindeks 1.4301
Mængde 100 mg
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, benzen, ether og acetone
Formel vægt 396.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Fluffy Crystalline Powder