Få mere at vide
Alfa Aesar™ Hexacosanoic acid, 97%
Artikelnummer. 15427218
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427218 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15427218 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H60726.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid
CAS 506-46-7
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Molekylær formel C26H52O2
Lineær formel CH3(CH2)24COOH
MDL nummer MFCD00002811
Mængde 250 mg
Beilstein 1799681
Synonym cerotic acid, ceric acid, ceratinic acid, cerinic acid, hexacosanic acid, cerylic acid, cerotinic acid, n-hexacosanoic acid, unii-d42cqn6p36, cerate
InChI nøgle XMHIUKTWLZUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn hexacosanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 396.7
PubChem CID 10469
ChEBI CHEBI:31009
Formel vægt 396.69
Procent renhed 97%