missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexacosanoic Acid ((1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-hydroxymethyl-heptadecyl)-amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexacosanoic Acid ((1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-hydroxymethyl-heptadecyl)-amide |
| CAS | 182362-51-2 |
| Molekylær formel | C44 H89 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | [1S-(1R*,2R*,3S*)]-N-[2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-Hexacosanamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]hexacosanamide, C26 Phytoceramide, N-(Hexacosanoyl)-phytosphingosine |
| InChI formel | InChI=1S/C44H89NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-43(48)45-41(40-46)44(49)42(47)38-36-34-32-30-28-16-14-12-10-8-6-4-2/h41-42,44,46-47,49H,3-40H2,1-2H3,(H,45,48)/t41-,42+,44-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | N-[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-yl]hexacosanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 696.182 |
| Formel vægt | 695.679 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?