Få mere at vide
Hexacosansyre 100 μg/ml i dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313663
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313663 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313663 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14191300DI100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
CAS 506-46-7
Analyt- eller komponentnavne Hexacosanoic acid (Cerotic acid)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C26 H52 O2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C26H52O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28/h2-25H2,1H3,(H,27,28)
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Hexacosansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Molekylvægt (g/mol) 396.69
Mængde 1 ml
Formel vægt 396,3967 g/mol