Få mere at vide
Hexacosane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexacosane |
| CAS | 630-01-3 |
| Molekylær formel | C26 H54 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Hexacosane (6CI, 8CI, 9CI, ACI), n-Hexacosane, NSC 122457 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC navn | hexacosane |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.71 |
| Formel vægt | 366.4226 |