Få mere at vide
Hexacosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667362 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10667362 5 g Glasflaske 5g
10082940 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10667362 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221220050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 630-01-3 | C26H54 | 366.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 630-01-3
Molekylær formel C26H54
Molekylvægt (g/mol) 366.72
MDL nummer MFCD00009354
InChI nøgle HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexacosane, pentacosane, methyl, ch3-ch2 24-ch3, hexacosane, analytical standard, hexacosane, acmc-1b86y
PubChem CID 12407
ChEBI CHEBI:32940
IUPAC navn hexacosan
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacosane
Navn note 99%
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Farve Hvid
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 420°C
Flammepunkt 215°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)24CH3
Mængde 5 g
Beilstein 01, 175
Specifik vægtfylde 0.8
Formel vægt 366.7
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof