missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hexaconazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaconazole |
| CAS | 79983-71-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl2 N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-, (±)-, α-Butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Hexaconazole, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Anvil, Anvil L, Anvil Liquid, Blin Exa, Canvil, Clortriafol, Contaf, Contaf 5EC, Contaf Plus, Controll, FD 4053, Flowmax 5SC, Hexaconazole, Hexaconazole Technical, Hexadhan, PC 1002, PP 523, R 154523, RS-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Ranvil, Samarth, Sitara, TDP, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3 |
| SMIL | CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC navn | 2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.21 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?