missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hexaconazole, TRC

Artikelnummer. 30408470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408470 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408470 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2935551G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hexaconazole
CAS 79983-71-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C14 H17 Cl2 N3 O
Mængde 1 g
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-, (±)-, α-Butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Hexaconazole, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Anvil, Anvil L, Anvil Liquid, Blin Exa, Canvil, Clortriafol, Contaf, Contaf 5EC, Contaf Plus, Controll, FD 4053, Flowmax 5SC, Hexaconazole, Hexaconazole Technical, Hexadhan, PC 1002, PP 523, R 154523, RS-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Ranvil, Samarth, Sitara, TDP, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-
InChI formel InChI=1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3
SMIL CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
IUPAC navn 2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 314.21
Formel vægt 313.0749
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.