Få mere at vide
Hexaconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Hexaconazole is a systemic fungicide used for the control of many fungi particularly Ascomycetes and Basidiomycetes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexaconazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 79983-71-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 500 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H17Cl2N3O |
| Synonym | (-)-Hexaconazol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.26 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | ClC1=CC(Cl)=C(C(CCCC)(O)CN2N=CN=C2)C=C1 |
| Vis mere |