Få mere at vide
Hexachlorplatinic(IV) Acid Hydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10181420 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10181420 1 g 1g
10635492 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10181420 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. H/0262/43
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 26023-84-7
Molekylær formel Cl6H2Pt
Molekylvægt (g/mol) 409.80
MDL nummer MFCD00149909
InChI nøgle ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn dihydrogen hexachlorplatintetrakis(ylium)
SMIL [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 60°C
Farve Ravgul
Emballage Hætteglas
Mængde 1 g
Formel vægt 409.82g/mol
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexachloroplatinic(IV) acid hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen hexachloroplatinate(IV)hydrate,Chloroplatinic acid