Få mere at vide
Hexachlorophene, Mikromol™
Artikelnummer. 18082140
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18082140 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082140 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1757.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexachlorophene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachlorophene
CAS 70-30-4
Analyt- eller komponentnavne Hexachlorophene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H6 Cl6 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2,2',3,3',5,5'-Hexachloro-6,6'-dihydroxydiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Dihydroxy-3,5,6,3',5',6'-hexachlorodiphenylmethane, 2,2'-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol], AT 7, Acigena, Almederm, B 32, Bilevon, Bis(2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl)methane, Bis(3,5,6-trichloro-2-hydroxyphenyl)methane, Cotofilm, Dermadex, Distodin, Exofene, Fesia-sin, Fostril, G 11, G 11 (bactericide), Gamophen, Gamophene, Germa-Medica, Hexabalm, Hexachlorofen, Hexachlorophen, Hexachlorophene, Hexafen, Hexophene, Hexosan, NSC 49115, NSC 9887, Nabac, Neosept V, Ritosept, Septisol, Septofen, Soy-Dome, Steral, Steraskin, Surgi-Cen, Surofene, Tersaseptic, pHisoHex, Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro-
InChI formel InChI=1S/C13H6Cl6O2/c14-6-2-8(16)12(20)4(10(6)18)1-5-11(19)7(15)3-9(17)13(5)21/h2-3,20-21H,1H2
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cc2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2Cl
IUPAC navn 3,4,6-trichloro-2-[(2,3,5-trichloro-6-hydroxyphenyl)methyl]phenol
Molekylvægt (g/mol) 406.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 403.8499 g/mol