Få mere at vide
Hexachlorethan, TRC
Artikelnummer. 30394690
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30394690 25 g
1 options
Artikelnummer. 30394690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29085025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloroethane
CAS 67-72-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C2 Cl6
Mængde 25 g
Synonym Ethane, hexachloro- (8CI,9CI), 1,1,1,2,2,2-Hexachloroethane, 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrachloroethane, Avlothane, Distokal, Distopan, Distopin, Egitol, Ethane hexachloride, Falkitol, Fasciolin, Fron 110, Hexachlorethane, Hexachloroethane, Hexachloroethylene, Mottenhexe, NSC 9224, Perchloroethane, Phenohep
InChI formel InChI=1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,1,2,2,2-hexachloroethan
Molekylvægt (g/mol) 236.74
Formel vægt 233.8131
Procent renhed >95