Få mere at vide
Hexachloroethane, 99%
Artikelnummer. 10487160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487160 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10143720 100 g Plastflaske 100g
10522161 1 kg Plastflaske 1kg
11994471 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10487160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148540025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-72-1
Molekylær formel C2Cl6
Molekylvægt (g/mol) 236.72
MDL nummer MFCD00000799
InChI nøgle VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloroethane
Smeltepunkt 184.0°C to 190.0°C
Farve Hvid
Tæthed 2.0910g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel Cl3CCCl3
Mængde 2.5 kg
Specifik vægtfylde 2.091
IUPAC navn 1,1,1,2,2,2-hexachlorethan
Formel vægt 236.74
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller