Få mere at vide
Hexachlorethan, 99%
Artikelnummer. 10143720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143720 100 g Plastflaske 100g
10522161 1 kg Plastflaske 1kg
10487160 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11994471 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10143720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148541000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-72-1
Molekylær formel C2Cl6
Molekylvægt (g/mol) 236.72
MDL nummer MFCD00000799
InChI nøgle VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloroethane
Smeltepunkt 184,0 °C til 190,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 2.0910g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel Cl3CCCl3
Mængde 100 g
Beilstein 01,87
Merck Index 15,4715
Specifik vægtfylde 2.091
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,05 g/L (22 °C). Andre opløseligheder: opløselige i de mest almindelige organiske opløsningsmidler, > 50g/100mL ethanol
IUPAC navn hexachlorethan
Formel vægt 236.74
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexachloroethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.