Få mere at vide
Hexachlorethan, 99%
Artikelnummer. 11349095
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349095 100 g 100g
11353446 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349095 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14297.22
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 67-72-1 | C2Cl6 | 236,72 g/mol
Hexachlorethan anvendes som katalysator ved fremstilling af chlorsilaner fra hydrosilaner. Det bruges også til at undersøge omdannelsen af hexachlorethan i naturligt vand og som reagens under polykondensationsreaktion af p-aminobenzoesyre. Det bruges som en kilde til chlor i chlordehydroxylering af alkoholer i nærværelse af triphenylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hexachlorethan anvendes som katalysator ved fremstilling af chlorsilaner fra hydrosilaner. Det bruges også til at undersøge omdannelsen af hexachlorethan i naturligt vand og som reagens under polykondensationsreaktion af p-aminobenzoesyre. Det bruges som en kilde til chlor i chlordehydroxylering af alkoholer i nærværelse af triphenylphosphin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-72-1
Molekylær formel C2Cl6
Molekylvægt (g/mol) 236.72
MDL nummer MFCD00000799
InChI nøgle VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloroethane, perchloroethane, ethane, hexachloro, avlothane, carbon hexachloride, hexachlorethane, mottenhexe, distokal, distopan, distopin
PubChem CID 6214
ChEBI CHEBI:39227
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloroethane
Smeltepunkt 185 °C til 190 °C (sublimation)
Tæthed 2.091
Lugt Kamferlignende
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1740341
Merck Index 14,4679
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn hexachlorethan
Formel vægt 236.74
Procent renhed 99%