Få mere at vide
Hexachloroethane-13C1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachloroethane 13 C |
| CAS | 93952-15-9 |
| Molekylær formel | 13 C C Cl6 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethane-13 C, hexachloro- (9 CI), Hexachloroethane-13C1, Hexachloroethane-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8/i1+1 |
| SMIL | Cl[13 C](Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,2-hexachloro(113 C)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.7321 |
| Formel vægt | 234.8165 g/mol |
| Vis mere |