Learn More
Hexachlorocyclopentadiene 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30320640
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
Product Code. Quantity Unit Size
30320640 1 mL 1mL
1 options
Product Code. 30320640 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09010351AC
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantity 1 mL
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.