Få mere at vide
Hexachlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30137449
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137449 100 g
18020840 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137449 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH290815100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-74-1
Molekylær formel C6 Cl6
Molekylvægt (g/mol) 284.78
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachlorbenzen
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifica
Kemisk navn eller materiale Hexachlorobenzene
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Formel vægt 281.8131
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.