Learn More
Hexachlorbenzen, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327707
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mg
Product Code. Mængde
30327707 100 mg
1 options
Product Code. 30327707 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC14160000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Analyt- eller komponentnavne Hexachlorobenzene
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 Cl6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 284.78
Mængde 100 mg
Formel vægt 281,8131 g/mol