Få mere at vide
Hexachlorobenzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexachlorobenzene 13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 287.8332 |
| Procent renhed | >95% |