Få mere at vide
Hexachlorbenzen 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320366
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320366 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320366 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011068ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachlorobenzene
CAS 118-74-1
Analyt- eller komponentnavne Hexachlorobenzene
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 Cl6
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzene, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, Benzene, hexachloro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6-Hexachlorobenzene, Amatin, Anticarie, BHC, Bunt-cure, Bunt-no-more, Co-op Hexa, HCB, HCB (pesticide), Hexachlorobenzene, Julin's carbon chloride, NSC 9243, No Bunt, No Bunt 40, No Bunt 80, No Bunt Liquid, Pentachlorophenyl chloride, Perchlorobenzene, Sanocide, Snieciotox, Zaprawa nasienna sneciotox
InChI formel InChI=1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
SMIL Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6-hexachlorbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 284.78
Mængde 1 ml
Formel vægt 281,8131 g/mol