Få mere at vide
Hexachloro-1,3-butadien, TRC
Artikelnummer. 30407215
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407215 10 g
30405814 5 g
30401360 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30407215 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29076510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-68-3
Molekylær formel C4 Cl6
Molekylvægt (g/mol) 260.76
Synonym 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-, Butadiene, hexachloro- (6CI,7CI), 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene, C 46, HCB, Hexachloro-1,3-butadiene, Hexachlorobutadiene, NSC 3701, Perchloro-1,3-butadiene, Perchlorobutadiene
IUPAC navn 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-dien
SMIL ClC(=C(Cl)C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachlorobutadiene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Formel vægt 257.8131