Få mere at vide
Hexachloro-1,3-butadiene, TRC
Artikelnummer. 30405814
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405814 5 g
30401360 100 g
30407215 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30405814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2907655G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-68-3
Molekylær formel C4 Cl6
Molekylvægt (g/mol) 260.76
Synonym 1,3-Butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-, Butadiene, hexachloro- (6CI,7CI), 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene, C 46, HCB, Hexachloro-1,3-butadiene, Hexachlorobutadiene, NSC 3701, Perchloro-1,3-butadiene, Perchlorobutadiene
IUPAC navn 1,1,2,3,4,4-hexachlorobuta-1,3-diene
SMIL ClC(=C(Cl)C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachlorobutadiene
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10
Formel vægt 257.8131