Få mere at vide
Hexachloro-1,3-butadiene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433557
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433557 50 g 50g
11443557 250 g 250g
11423557 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11433557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17316.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-68-3
Molekylær formel C4Cl6
Molekylvægt (g/mol) 260.744
MDL nummer MFCD00000836
InChI nøgle RWNKSTSCBHKHTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexachloro-1,3-butadiene, hexachlorobutadiene, perchlorobutadiene, hcbd, hexachlorobuta-1,3-diene, dolen-pur, hexachlorbutadiene, 1,3-butadiene, 1,1,2,3,4,4-hexachloro, 1,3-hexachlorobutadiene, hexachlor-1,3-butadien
PubChem CID 6901
ChEBI CHEBI:5691
IUPAC navn 1,1,2,3,4,4-hexachlorbuta-1,3-dien
SMIL C(=C(Cl)Cl)(C(=C(Cl)Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexachloro-1,3-butadiene
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 1.68
Kogepunkt 215°C
Lugt Mild
Brydningsindeks 1.555
Mængde 50 g
FN nummer UN2279
Beilstein 1766570
Merck Index 14,4678
Formel vægt 260.76
Procent renhed 97%