Learn More
Hexachloro-1,3-butadiene-13C4, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hexachloro-1,3-butadiene13C4 |
| CAS | 93951-70-3 |
| Molekylær formel | 13C4 Cl6 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 1,3-Butadiene-13C4, 1,1,2,3,4,4-hexachloro- (9 CI), Hexachlorobutadiene-13C4, Hexachloro-1,3-butadiene 13C4, 1,1,2,3,4,4-Hexachloro-1,3-butadiene-13C4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4Cl6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| SMIL | Cl[13 C](=[13 C](Cl)[13 C](=[13 C](Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,2,3,4,4-hexachloro(1,2,3,4-13C4)buta-1,3-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.7314 |
| Formel vægt | 261.8265 g/mol |
| Show More |