Få mere at vide
Hexacarbonyltungsten, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15814021
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15814021 25 g
15804021 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15814021 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8008880025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14040-11-0
Specifica
Kemisk navn eller materiale Hexacarbonyltungsten
Smeltepunkt 169°C to 171°C
Mængde 25 g
Tæthed 2.65 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel W(co)6
MDL nummer MFCD00011462
Synonym Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Hexacarbonyltungsten
Molekylvægt (g/mol) 351.9
Grad Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.