Få mere at vide
Hexacarbonylmolybdenum, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hexacarbonylmolybdenum |
| CAS | 13939-06-5 |
| Molekylær formel | C6MoO6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Molybdenumhexacarbonyl |
| InChI formel | InChI=1S/6CO.Mo/c6*1-2; |
| SMIL | [Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC navn | carbon monoxide;molybdenum |
| Molekylvægt (g/mol) | 264 |
| Formel vægt | 265.8749 |