Få mere at vide
Hexacarbonylchromium, 99%
Artikelnummer. p-4824743
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013061.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13007-92-6 | C6CrO6 | 220.056 g/mol
Hexacarbonylchrom anvendes i vid udstrækning som en katalysator til isomerisering af alkener. Det er involveret i hydrogeneringen af 1,3-konjugerede diener og oxidation af allyliske og benzyliske positioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af phenanthrener, tricarbonyl(aren)chrom og Fischer-carbinkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13007-92-6
Molekylær formel C6CrO6
Molekylvægt (g/mol) 220.056
MDL nummer MFCD00010945
InChI nøgle KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
PubChem CID 25589
ChEBI CHEBI:33031
IUPAC navn kulilte; chrom
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexacarbonylchromium
Smeltepunkt ∽152°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Soluble in ether,chloroform,tetrahydropyran and methylene chloride. Insoluble in water.
Formel vægt 220.06
Følsomhed Light sensitive
Damptryk 0.35 hPa
Tæthed 1.77